Fontos dokumentumok
297682
(R)-(−)-2-Amino-1-propanol
98%
Szinonimák:
D-Alaninol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]19/D −18°, neat
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.4493 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?