Fontos dokumentumok
804169
Molybdenum(IV) sulfide
nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
Szinonimák:
Molybdenum disulfide
Teszt
99% trace metals basis
Forma
nanopowder
powder
átmérő
90 nm (APS)
sűrűség
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.