550086
Tungsten(VI) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
Szinonimák:
Tungstic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
form
nanopowder
Minőségi szint
részecskeméret
<100 nm (TEM)
sűrűség
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.