Fontos dokumentumok
399531
Molybdenum carbide
−325 mesh, 99.5%
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
Mo2C
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99.5%
Forma
powder
részecskeméret
−325 mesh
SMILES string
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?