Merck
775037
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
Szinonimák:
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
funkcionális csoport
amine
tosylate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Electrophilic N-amination of aryl and alkyl amines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)