Merck
367478
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
95%
Szinonimák:
Aminoxy-tert-butyldimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CSi(CH3)2ONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.29
Beilstein:
2424306
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
bp
87-90 °C/40 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C6H17NOSi/c1-6(2,3)9(4,5)8-7/h7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamine) may be used to induce the cleavage, during solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Golebiowski A and Klopfenstein S.
Tetrahedron Letters, 39(21), 3397-3400 (1998)