Fontos dokumentumok
938203
Cobalt iron oxide
nanoparticles, 8 nm particle size, 1 wt. % in water
Szinonimák:
CoFe2O4 nanoparticles, Cobalt ferrite nanoparticles, Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
dispersion
koncentráció
1 wt. % in water
részecskeméret
8 nm
bp
>1000 °C (Cobalt iron oxide)
mp
>400 °C (Cobalt iron oxide)
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)