Merck
772321
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L-fucopyranose
95%
Szinonimák:
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L(−)-fucose, Tetra-O-acetyl-α-L(−)fucopyranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H20O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
90-95 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZQMGQQOGJIDKJ-CSHNMWLISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)