Merck
769851
Sigma-Aldrich
Resomer® LC 703 S, Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)
ester terminated, lactide:caprolactone 70:30
Szinonimák:
Resomer® LC 703 S, PLLA-co-PCL
Méret kiválasztása
5 G
79 500,00 Ft
25 G
268 000,00 Ft
79 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
79 500,00 Ft
25 G
268 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HO[C3H4O2]n[C6H10O2]mCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
79 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Forma
solid
adagolási arány
lactide:caprolactone 70:30
viszkozitás
1.3-1.8 dL/g
mp
162-169 °C
átmeneti hőmérséklet
Tg 32-42 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of L-Lactide and ε-Caprolactone. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Jogi információk
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)