Merck
900288
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Szinonimák:
PCL
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(C6H10O2)nCH3
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
chunks or granules (chips)
Minőségi szint
viszkozitás
2.2 dL/g
átmeneti hőmérséklet
Tm 56-61 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.