Fontos dokumentumok
704105
Polycaprolactone
average Mn 45,000
Szinonimák:
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
About This Item
Javasolt termékek
Forma
pellets
Minőségi szint
olvadási index
1.8 g/10 min (80 °C, 44 psi)
molekulatömeg
Mn 40,000-50,000
Mw 48,000-90,000
average Mn 45,000
mp
56-64 °C
60 °C (lit.)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.