Fontos dokumentumok
764957
Dipyrazino[2,3-f:2′,3′-h]quinoxaline-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrile
95% (HPLC)
Szinonimák:
1,4,5,8,9,11-Hexaazatriphenylenehexacarbonitrile, HAT-CN6
Teszt
95% (HPLC)
Forma
powder or crystals
mp
>500 °C
SMILES string
N#CC1=NC2=C(N=C1C#N)C3=C(N=C(C#N)C(C#N)=N3)C4=C2N=C(C#N)C(C#N)=N4
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.