Merck
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinone hydrate
99%
Szinonimák:
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4O6 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.09 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Effector of xanthine oxidase
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)