Merck
305065
1,2,4,5-Benzenetetramine tetrahydrochloride
≥95%
Szinonimák:
1,2,4,5-Tetraaminobenzene tetrahydrochloride
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
C6H2(NH2)4·4HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.01
Beilstein:
3701344
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥95%
≥95.0% (AT)
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1cc(N)c(N)cc1N
InChI
1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZDGCIJWPWHAOF-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
1,2,4,5-Benzenetetraminetetrahydrochloride is widely used as a novel source of carbon and nitrogen insynthesizing benzimidazole-linked polymers and carbon dot nanomaterials.
Alkalmazás
1,2,4,5-Benzenetetramine tetrahydrochloride can be used as a precursor in the synthesis of:
  • A pyrene-based benzimidazole-linked polymer by the co-condensation with 1,3,6,8-tetrakis(4-formylphenyl)pyrene in dimethylformamide.
  • Triazine-based benzimidazole-linked polymers for highly selective CO2 capture.
  • Nitrogen-doped carbon dots (NCDs) by simple hydrothermal method, applicable as a highly selective fluorescent probe for sensing Mg2+ ions in an aqueous solution.
  • Red-emitting carbon dots via the solvothermal method.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ali M Ethaeb et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 25(1-2), 29-41 (2019-10-28)
Accumulation of tissue factor (TF) within cells leads to cellular apoptosis mediated through p38 and p53 pathways. In this study, the involvement of Src1 in the induction of TF-mediated cell apoptosis, and the mechanisms of Src1 activation were investigated. Human
Halszka Ponamarczuk et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 23, 1612-1627 (2018-01-03)
Protein disulfide isomerase (PDI) is an abundant reticulum endoplasmic protein but also acts as an important functional regulator of some extracellular surface proteins. Recent studies suggest that PDI plays a role in integrin activation and thrombus formation. The aim of
Hao Huang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(9), 2000012-2000012 (2020-05-10)
The 2D conductive metal-organic frameworks (MOFs) are expected to be an ideal electrocatalyst due to their high utilization of metal atoms. Exploring a new conjugated ligand with extra active metallic center can further boost the structural advantages of conductive MOFs.
Lei Wang et al.
Nanoscale, 9(12), 4090-4096 (2017-03-16)
Nanostructured semiconducting polymers have emerged as a very promising class of metal-free photocatalytic materials for solar water splitting. However, they generally exhibit low efficiency and lack the ability to utilize long-wavelength photons in a photocatalytic oxygen evolution reaction (OER). Here
Mei Meng et al.
Shock (Augusta, Ga.), 51(1), 88-96 (2018-02-10)
The gut is a continuously renewing organ, with cell proliferation, migration, and death occurring rapidly under basal conditions. As the impact of critical illness on cell movement from crypt base to villus tip is poorly understood, the purpose of this