Merck
776327
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-Tris[phenyl(m-tolyl)amino]triphenylamine
98.0%
Szinonimák:
4,4′,4′′-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]triphenylamine, N1-(3-methylphenyl)-N4,N4-bis[4-[(3-methylphenyl)phenylamino]phenyl]-N1-phenyl-1,4-benzenediamine, m-MTDATA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C57H48N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
789.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98.0%
Forma
powder
mp
194-203 °C
204-206 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6cccc(C)c6)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9cccc(C)c9
InChI
1S/C57H48N4/c1-43-16-13-25-55(40-43)59(46-19-7-4-8-20-46)52-34-28-49(29-35-52)58(50-30-36-53(37-31-50)60(47-21-9-5-10-22-47)56-26-14-17-44(2)41-56)51-32-38-54(39-33-51)61(48-23-11-6-12-24-48)57-27-15-18-45(3)42-57/h4-42H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIVZFUBWFAOMCW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hole-transporting layer and Hole Injection layer material for High-Performance OLEDs.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Rui Chen et al.
ChemSusChem, 11(9), 1467-1473 (2018-04-08)
Inverted perovskite solar cells (PSCs) with a p-i-n structure have attracted great attention. Normally, inorganic p-type metal oxides or polymers are used as the hole-transport material (HTM), a vital component in the inverted PSCs. However, this type of HTM often
A Novel Family of Boron-Containing Hole-Blocking Amorphous Molecular Materials for Blue- and Blue?Violet-Emitting Organic Electroluminescent Devices
Kinoshita, M.; et al.
Advances in Functional Materials, 12, 780-786 (2002)
Cikkek
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.