Fontos dokumentumok
556696
N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
sublimed grade, 99%
Szinonimák:
N,N′-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)benzidine, NPB, NPD
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Teszt
99%
veszteség
0.5 wt. % loss on heating, 345°C (typical, TGA)
mp
279-283 °C (lit.)
Keringési energia
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.4 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
SMILES string
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5cccc6ccccc56)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C44H32N2/c1-3-17-37(18-4-1)45(43-23-11-15-35-13-7-9-21-41(35)43)39-29-25-33(26-30-39)34-27-31-40(32-28-34)46(38-19-5-2-6-20-38)44-24-12-16-36-14-8-10-22-42(36)44/h1-32H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.