Fontos dokumentumok
926388
HAT-CN
≥98% (sublimed)
Szinonimák:
Dipyrazino[2,3-f :2′,3′-h ]quinoxaline-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrile
Teszt
≥98% (sublimed)
form
powder
sávrés
3.9 eV
szennyeződések
0.5% weight loss (TGA, > 400 ºC)
szín
yellow
törésmutató
n/550 1.81
átmeneti hőmérséklet
Tg 130 °C
Tm 265 °C
oldhatóság
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methylene chloride: soluble
λmax
282-321 nm in methylene chloride (PL: 422 nm)
Keringési energia
HOMO -9.1 eV
LUMO -5.2 eV
félvezető tulajdonságok
(mobility=0.1-1 cm2/V·s) (electron mobility)
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Diodes ;
- Environmentally-friendly organic solar cells (OPVs);
- Organic phototransistors.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?