Merck
758388
Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline
99% (HPLC)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
99% (HPLC)
Forma
solid
mp
310-315 °C
SMILES string
c1cnc2c(c1)c3nccnc3c4cccnc24
InChI
1S/C14H8N4/c1-3-9-11(15-5-1)12-10(4-2-6-16-12)14-13(9)17-7-8-18-14/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBOSPAWVGHGUAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline is a ligand which is used in the synthesis of copper(I)- phenanthroline complexes which are used in molecular device technology and in solar-energy conversion. It functions as an electron acceptor and the electron density is delocalized on the quinoxaline ring. The absorption and emission properties and the excited state lifetimes of these phenanthroline based copper complexes can be fine-tuned easily.
Alkalmazás
  • As an electron accepting ligand in metal complexes which are used in solar cells.
  • Used in the synthesis of ruthenium (II) complexes which are used as DNA probes.
Tulajdonságok és előnyök
Imparts improved directionality of electron transfer in excited copper complexes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, spectroscopic and electrochemical characterization of copper (I) complexes with functionalized pyrazino [2, 3-f]-1, 10-phenanthroline.
Barrientos, L., Araneda, C., Loeb, B., & Crivelli, I. G.
Polyhedron, 27(4), 1287-1295 (2008)
Yujie Sun et al.
Inorganic chemistry, 47(14), 6427-6434 (2008-06-25)
A series of ruthenium(II) complexes possessing ligands with an extended pi system were synthesized and characterized. The complexes are derived from [Ru(bpy)3](2+) (1, bpy = 2,2'-bipyridine) and include [Ru(bpy)2(tpphz)](2+) (2, tpphz = tetrapyrido[3,2-a:2',3'-c:3'',2''-h:2''',3'''-j]phenazine), [Ru(bpy)2(dppx)](2+) (3, dppx = 7,8-dimethyldipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine), [Ru(bpy)2(dppm2)](2+) (4
Ge; Hu; Wei;et al.
Journal of Luminescence, 131, 238-243 (2011)