Merck
690104
Sigma-Aldrich
3-(4-Azidophenyl)propionic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.19
Beilstein:
4424312
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
funkcionális csoport
azide
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)