Fontos dokumentumok
777374
DBCO-Cy5
for Copper-free Click Chemistry
Szinonimák:
ADIBO-Cy5, Azadibenzocyclooctyne-Cy5, Dibenzocyclooctyne-Cy5
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
32-89 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[NH+](CC)CC.O=C(CCNC(CCCCC[N+]1=C(/C=C/C=C/C=C2C(C)(C)C3=CC(S([O-])(=O)=O)=CC=C3N\2CCCS([O-])(=O)=O)C(C)(C)C4=C1C=CC(S([O-])(=O)=O)=C4)=O)N5CC6=C(C=CC=C6)C#CC7=C5C=CC=C7.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C52H56N4O11S3.2C6H15N/c1-51(2)42-34-40(69(62,63)64)25-27-45(42)54(31-14-6-9-22-49(57)53-30-29-50(58)56-36-39-18-11-10-16-37(39)23-24-38-17-12-13-19-44(38)56)47(51)20-7-5-8-21-48-52(3,4)43-35-41(70(65,66)67)26-28-46(43)55(48)32-15-33-68(59,60)61;2*1-4-7(5-2)6-3/h5,7-8,10-13,16-21,25-28,34-35H,6,9,14-15,22,29-33,36H2,1-4H3,(H3-,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67);2*4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNVUJAWSQCGWCT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Solubility : DMSO, DMF
Abs/Em - 646/661 nm
Extinction Coefficient:- 251,000 cm-1M-1
Solubility : DMSO, DMF
Abs/Em - 646/661 nm
Extinction Coefficient:- 251,000 cm-1M-1
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.