Fontos dokumentumok
8.53074
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Boc-Asn(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-β-trityl-L-asparagine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H30N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
474.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Általános leírás
A trityl-protected derivative which increases the solubility of Asn during the coupling step in SPPS [1]. Its use gives higher yields and lower by-product formation. During the following coupling cycles the temporary side-chain protection is removed.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 739.
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-0187
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -21.5 - -16.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3