Merck
759759
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triethynylbenzene
97%
Szinonimák:
1,3,5-Triethynylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
86-91 °C (decomposition)
SMILES string
C#Cc1cc(cc(c1)C#C)C#C
InChI
1S/C12H6/c1-4-10-7-11(5-2)9-12(6-3)8-10/h1-3,7-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDRMMTYSQSIGRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Suzhen Kong et al.
Nanoscale, 13(6), 3817-3826 (2021-02-11)
To overcome the shuttle effect in lithium-sulfur (Li-S) batteries, an sp/sp2 hybridized all-carbon interlayer by coating graphene (Gra) and hydrogen-substituted graphdiyne (HsGDY) with a specific surface area as high as 2184 m2 g-1 on a cathode is designed and prepared.
Zhao Li et al.
Environmental science & technology, 53(13), 7673-7682 (2019-06-28)
Pyrogenic carbonaceous matter (PCM) is redox-active and promotes both abiotic and biotic reactions in the environment, possibly as a result of its conductivity and phenolic/quinone functional groups. However, due to the complexity of PCM, the contribution of conductivity or phenolic/quinone
Zi Jun Wang et al.
ChemSusChem, 8(20), 3459-3464 (2015-09-10)
Metal-free visible-light photocatalysts offer a clean, sustainable solution to many pressing environmental issues. Herein, we present a molecular design strategy to fine-tune the valence and conduction band levels of a series of conjugated microporous polymer networks based on poly(benzochalcogenadiazole) for