Merck
535583
Sigma-Aldrich
p-Divinylbenzene
85%
Szinonimák:
1,4-Diethenylbenzene, 1,4-Divinylbenzene
Méret kiválasztása
5 ML
179 400,00 Ft
179 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 ML
179 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
179 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
85%
tartalmaz
3000 ppm hydroquinone as stabilizer
összetétel
meta isomer, ~10 wt. %
törésmutató
n20/D 1.5470 (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h3-8H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEERVPDNCOGWJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
p-Divinylbenzene(DVB) is a cross-linking agent, which is used in a variety of polymeric processes such as copolymerization of styrene to improve the thermo-mechanical properties of the composite.[1]
Alkalmazás
DVB can be cross-linked with styrene/vinylbenzene chloride and incorporated with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) to form new microporous nanocomposites for water remediation.[2] It can also be used in combination with polyethylene glycol diacrylate to form linkages with polyethylene oxide (PEO), which can be used as an electrolytic material for lithium batteries.[3]
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
I Linhart et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 19(6), 645-653 (1989-06-01)
1. Biotransformation of 1,4-diethenylbenzene (1) in rat was studied. Six urinary metabolites, namely, N-acetyl-S-[2-(4-ethenylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine (3), N-acetyl-S-[1-(4-ethenylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine (4), N-acetyl-S-[1-(4-formylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine (5), 1-(4-ethenylphenyl)ethane-1,2-diol (6), 4-ethenylbenzoic acid (9) and 4-ethenylbenzoyl-glycine (12) were isolated and identified by n.m.r. and mass spectrometry. 2. G.l.c.-mass spectral analysis
Novel CeO2 promoted TiO2-ZrO2 nano-oxide catalysts for oxidative dehydrogenation of p-diethylbenzene utilizing CO2 as soft oxidant.
Rao KN, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 100(3-4), 472-480 (2010)
Jakub Hrib et al.
Polymers, 11(7) (2019-06-30)
Self-inflating soft tissue expanders represent a valuable modality in reconstructive surgery. For this purpose, particularly synthetic hydrogels that increase their volume by swelling in aqueous environment are used. The current challenge in the field is to deliver a material with
Cross-linked solid polymer electrolyte for all-solid-state rechargeable lithium batteries.
Garcia-Calvo O, et al.
Electrochimica Acta, 220(12), 587-594 (2016)
Monika Wawrzkiewicz et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(22) (2020-11-15)
Intensive development of many industries, including textile, paper, plastic or food, generate huge amounts of wastewaters containing not only toxic dyes but also harmful auxiliaries such as salts, acid, bases, surfactants, oxidants, heavy metal ions. The search for effective pollutant