Merck
900989
Sigma-Aldrich
1,3,5-Phenyltriboronic acid, tris(pinacol) ester
≥97%
Szinonimák:
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H39B3O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
456.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.06
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder or crystals
mp
286-287 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CC(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)=CC(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)=C2
InChI
1S/C24H39B3O6/c1-19(2)20(3,4)29-25(28-19)16-13-17(26-30-21(5,6)22(7,8)31-26)15-18(14-16)27-32-23(9,10)24(11,12)33-27/h13-15H,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKOLBYNBPONPAE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3,5-Phenyltriboronic acid, tris(pinacol) ester can undergo Suzuki–Miyaura cross-coupling polycondensation reaction with 4,7-dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole to afford conjugated polybenzothiadiazoles. It may also be used as a crosslinker for synthesizing conjugated microporous polymer (CMP) nanoparticles. This product was previously listed as BML00299.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Can Yang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(32), 9202-9206 (2016-06-16)
The search for metal-free organic photocatalysts for H2 production from water using visible light remains a key challenge. Reported herein is a molecular structural design of pure organic photocatalysts, derived from conjugated polybenzothiadiazoles, for photocatalytic H2 evolution using visible light.
Conjugated microporous polymer nanoparticles with enhanced dispersibility and water compatibility for photocatalytic applications.
Ma BC, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 16064-16071 (2015)