Fontos dokumentumok
632090
1,4-Diethynylbenzene
96%
Szinonimák:
1,4-Bis(ethynyl)benzene, 1,4-Diacetylenebenzene, 1,4-Diacetylenylbenzene, 1,4-Diethynylbenzene, p-Diethynylbenzene
Teszt
96%
Forma
solid
mp
94-98 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C#Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h1-2,5-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Advanced Sensor Development: A novel approach to creating sensitive and selective copper(II) sensors on carbon fiber microelectrodes using 1,4-Diethynylbenzene. This research enhances the performance and application range of electrochemical sensors, particularly in environmental monitoring and industrial processes (Nudurupati et al., 2023).
- High-Performance OLED Materials: Synthesis of highly phosphorescent dimers of PtAu(2) complexes using 1,4-Diethynylbenzene. This research opens new pathways for creating more efficient and durable organic light-emitting diodes (OLEDs), which are crucial for the development of next-generation display and lighting technologies (Zheng et al., 2022).
- Mixed-Valence Metal Complexes: A comprehensive study on the electronic structure and mixed-valence characteristics of 1,4-diethynylbenzene-bridged bimetallic complexes. This research provides insights into the tuning of electronic properties for potential applications in molecular electronics and catalysis (Safari et al., 2020).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?