Merck
132071
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triethylbenzene
≥97%
Szinonimák:
1,3,5-Triethylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3(C2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.27
Beilstein:
2039481
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(CC)cc(CC)c1
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-11(5-2)9-12(6-3)8-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gou Higashihara et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (14)(14), 1888-1898 (2008-03-29)
A series of di- and trinucleating ligands with a 1,3,5-triethylbenzene core connected to N,N-bidentate tethers was synthesized. The ligands readily reacted with monuclear Rh and Pd precursors to give the corresponding di- and trinuclear complexes, which were characterized by using
Xing Wang et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1-10 (2012-03-17)
1,3,5-triethylbenzenes have been widely used as supramolecular templates to organize molecular-recognition elements. It is believed that the steric-gearing effect of the 1,3,5-triethylbenzene template directs the binding elements toward the same face of the central ring, hence increasing the binding affinity.