Fontos dokumentumok
645605
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
98%
Szinonimák:
MeCpPtMe3
Teszt
98%
form
low-melting solid
reakcióalkalmasság
core: platinum
mp
30-31 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to deposit Pt on tungsten oxide surface by atomic layer deposition method. This acts as a hybrid anode catalyst for PEM fuel cells.
- To fabricate high performance and stable Si photocathode for solar water splitting reaction.
- As a precursor to deposit Pt nanoparticles on TiO2 nanotube films for highly efficient gas sensors. Pt nanoparticles significantly enhances the sensitivity.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.