Fontos dokumentumok
907081
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride
average Mn 400, cross-linking reagent polymerization reactions
Szinonimák:
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine, PEG amine monomethacrylamide, PEG diamine mono methacrylamide, PEG methacrylamide, PEG monomethacrylamide, Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride, average Mn 400
Forma
liquid
molekulatömeg
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
szín
pale yellow
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)