Fontos dokumentumok
8.51032
Sigma-Aldrich
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms)
Novabiochem®
Szinonimák:
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms), O-(N-Trt-3-aminopropyl)-O′-(3-aminpropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H38N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
462.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
oil
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
átmeneti hőmérséklet
flash point 110 °C (External MSDS)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CCCOCCOCCOCCCN)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C29H38N2O3/c30-18-10-20-32-22-24-34-25-23-33-21-11-19-31-29(26-12-4-1-5-13-26,27-14-6-2-7-15-27)28-16-8-3-9-17-28/h1-9,12-17,31H,10-11,18-25,30H2
Általános leírás
This mono-protected diamino functionalized PEG is a useful building block for the introduction of a PEG spacer into molecules containing a carboxylic acid functionality. Removal of the Trt group can be effected using 1-5% TFA in combination with 2-3% TES in DCM.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0143
Analízis megjegyzés
Color (visual): pale yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
110 °C - (External MSDS)