Fontos dokumentumok
753610
Gold nanoparticles
20 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Szinonimák:
Au NP, Gold colloid
Forma
nanoparticles
suspension
koncentráció
~6.54E+11 particles/mL
OD
1
átmérő
20 nm
λmax
518-522 nm
PDI
<0.2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Az arany (Au) nanorészecskék hangolható optikai és elektronikus tulajdonságokkal rendelkeznek, és számos alkalmazásban használják őket, többek között a fotovoltaikában, az érzékelőkben, a gyógyszeradagolásban és a katalízisben.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.