Fontos dokumentumok
752584
Gold nanoparticles
10 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Szinonimák:
Au NP, Gold colloid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
nanoparticles
suspension
koncentráció
~6.0E+12 particles/mL
OD
1
átmérő
10 nm
λmax
515-519 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of a biophotonic fiber sensor using direct-taper and anti-taper techniques with seven-core and four-core fiber for the detection of doxorubicin in cancer treatment.: Gold nanoparticles play a crucial role in enhancing the sensitivity and precision of fiber optic sensors for detecting chemotherapy drugs, demonstrating their significant potential in medical diagnostics and pharmaceutical research (Li et al., 2024).
- Generalized ratiometric surface-enhanced Raman scattering biosensor for okadaic acid in food based on Au-triggered signal amplification.: Gold nanoparticles are utilized to amplify Raman scattering signals, improving the detection of toxins in food products, which is essential for food safety and public health research (Wei et al., 2024).
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Az arany (Au) nanorészecskék hangolható optikai és elektronikus tulajdonságokkal rendelkeznek, és számos alkalmazásban használják őket, többek között a fotovoltaikában, az érzékelőkben, a gyógyszeradagolásban és a katalízisben.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.