Merck
641049
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCD2CD(OH)CO2H
Molekulatömeg:
137.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
solid
mp
131-133 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-FUDHJZNOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)