Merck
703621
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
L-Hydroxybutanedioic acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
HO213CCH(OH)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103  °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-GZPBOPPUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)