Merck
738158
Sigma-Aldrich
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.482
sűrűség
1.287 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5/c1-2-5-13-8(12)14-9-6(10)3-4-7(9)11/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide (alloc-Su) can be used as:
  • A building block for the preparation of glycopeptide scaffolds.
  • A reagent in the synthesis of various functional cyclic carbonate monomers from 2-amino-1,3-propane diols.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
242.6 °F
Lobbanási pont (C)
117 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and in vitro evaluation of bisphosphonated glycopeptide prodrugs for the treatment of osteomyelitis
Tanaka KSE, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(4), 1355-1359 (2010)
2-Amino-1, 3-propane diols: a versatile platform for the synthesis of aliphatic cyclic carbonate monomers
Venkataraman S, et al.
Polym. Chem., 4(10), 2945-2948 (2013)
Bo Wu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-07)
Four bis-lactam [i, i+4]-stapled peptides with d- or l-α-methyl-thialysines were constructed on a model peptide sequence derived from p110α[E545K] and subjected to circular dichroism (CD) and proteolytic stability assessment, alongside the corresponding bis-lactam [i, i+4]-stapled peptide with l-thialysine. The %