Fontos dokumentumok
736244
Hexadecylphosphonic acid
97%
Szinonimák:
n-Hexadecylphosphonic acid, HDPA
Teszt
97%
Forma
solid
mp
88-93 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C16H35O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19/h2-16H2,1H3,(H2,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDPSFRXPDJVJMV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.