Fontos dokumentumok
762504
Bis[(tetrabutylammonium iodide)copper(I) iodide]
95%
Szinonimák:
Tetrabutylammonium iodide copper(I) iodide dimer
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
90-97 °C
SMILES string
[I-].[I-].[Cu]I.[Cu]I.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.2Cu.4HI/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;;;4*1H/q4*+1;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVVGGLORWAVEFH-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Alkalmazás
- To synthesize 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles via three-component click reaction.
- For the N-arylation of indoles in the presence of potassium carbonate as a base.
- In the Ullmann coupling reaction in the presence of cesium carbonate and acetonitrile.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.