Merck
731080
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Szinonimák:
3-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-Fluoro-2-methoxyphenylamine, 3-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.531
sűrűség
1.172 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
100 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)