Merck
228605
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
Szinonimák:
3-Chloro-p-anisidine
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(OCH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.60
Beilstein:
879162
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
50-55 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chloro-4-methoxyaniline is aniline metabolite of chlorpropham and has been quantitated by by micellar electrokinetic capillary chromatography with laser-induced fluorescence detection.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eva Orejuela et al.
Electrophoresis, 26(15), 2991-2998 (2005-07-05)
A rapid, reliable method has been developed for the multi-residue analysis of aniline metabolites of chlorpropham in potato samples. The method involves the precolumn derivatization of aniline metabolites with 5-(4,6-dichloro-s-triazin-2-ylamino) fluorescein (DTAF) and their subsequent separation and determination by micellar