Merck
736392
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxyaniline
97%
Szinonimák:
6-Chloro-m-anisidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8ClNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.60
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.588
mp
23-27 °C
sűrűség
1.261 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)