Merck
168734
Sigma-Aldrich
4,4′-Dihydroxybiphenyl
97%
Szinonimák:
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.21
Beilstein:
1908886
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Used in the preparation of polyether liquid crystals.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
537.8 °F
Lobbanási pont (C)
281 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Angewandte Chemie (International Edition in English), 106, 1563-1563 (1994)
Hydroxylations of biphenyl by fungi.
R V Smith et al.
The Journal of applied bacteriology, 49(1), 65-73 (1980-08-01)
Takumi Yamaguchi et al.
Chemistry, an Asian journal, 2(4), 468-476 (2007-04-19)
Upon complexation with Pd(II) ions, precisely designed strandlike ligands with two tris(3,5-pyridine) units at both terminals were assembled, with the aid of a linear template molecule, into a discrete tubular complex with a length of 3.5 nm. The high stability
J H Golbeck et al.
Journal of bacteriology, 156(1), 49-57 (1983-10-01)
Biphenyl metabolism in Aspergillus toxicarius occurs by successive hydroxylations in the 4- and 4'-positions, followed by conjugation with sulfate to produce 4-hydroxybiphenyl-O-sulfonic acid and 4,4'-dihydroxybiphenyl-O-sulfonic acid. The hydroxylation reactions normally occur only after a prolonged lag period after which the
Jae Kyung No et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 29(1), 14-16 (2006-01-06)
In our previous study, we showed that 4,4'-dihydroxybiphenyl (44'-BP) reduced melanin content via the inhibition of tyrosinase. In the current study, we utilized 44'-BP treated B16 melanoma cells (B16 cells) to measure several key cellular parameters known to be involved