Merck
739545
Sigma-Aldrich
Pregnenolone-20,21-13C2-16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-20,21-13C2-16,16-d2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C19D2H30O2
Molekulatömeg:
320.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
 13C
 D
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1+1,6D2,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORNBQBCIOKFOEO-KXHQNKTISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Antonio G Gomes de Mello Martins et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 174, 183-191 (2017-09-12)
CYP17A1-independent intratumoral steroid hormone synthesis is regarded as one possible explanation for resistance to treatment with the CYP17-inhibitor Abiraterone (Abi). The aim of our study was therefore to investigate the steroid metabolism of prostate cancer cells under serum starvation and