Merck
737143
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
4-Pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C18H30O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
128-132 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i8+1,12+1,15+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJKFOVLPORLFTN-TZDZRSEPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jian Liu et al.
The Journal of international medical research, 46(4), 1414-1427 (2018-02-23)
Objective This study was performed to investigate the effects of age and sex on 10 salivary steroid hormones and analyze the correlations between salivary and plasma hormones. Methods The concentrations of 10 salivary steroid hormones in 1090 Chinese adult volunteers
Maria E Nilsson et al.
Endocrinology, 156(7), 2492-2502 (2015-04-10)
Accurate measurement of sex steroid concentrations in rodent serum is essential to evaluate mouse and rat models for sex steroid-related disorders. The aim of the present study was to develop a sensitive and specific gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method