Merck
326208
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
97%
Szinonimák:
(2-Formylphenyl)diphenylphosphine, o-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
112-115 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phosphine
SMILES string
O=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15OP/c20-15-16-9-7-8-14-19(16)21(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Božidar Čobeljić et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(2), 145-162 (2015-11-28)
Square-planar azido Ni(II) complex with condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard's T reagent was synthesized and its crystal structure was determined. Cytotoxic activity of the azido complex and previously synthesized isothiocyanato, cyanato and chlorido Ni(II) complexes with this ligand was