Fontos dokumentumok
04058
1-Propanesulfonic acid
technical, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Propanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
liquid
szín
clear brown
törésmutató
n20/D 1.44
sűrűség
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)