Merck
716162
Sigma-Aldrich
Ethyl(phenylsulfonylmethyl-13C) ether
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SO213CH2OCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
liquid
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCO[13CH2]S(=O)(=O)c1ccccc1
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Jogi információk
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)