Merck
723177
Sigma-Aldrich
Ethylene bis(2-bromoisobutyrate)
97%
Szinonimák:
1,2-Bis(2′-bromoisobutyryloxy)ethane, 2f-BiB, Difunctional initiator
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16Br2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
45-49 °C
SMILES string
CC(C)(Br)C(=O)OCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C10H16Br2O4/c1-9(2,11)7(13)15-5-6-16-8(14)10(3,4)12/h5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPBJLEZUJMQIHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Cikkek
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Protocols
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.