Merck
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
Szinonimák:
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5BrF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.514
sűrűség
1.597 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.0 °F
Lobbanási pont (C)
82.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)