Fontos dokumentumok
719854
Resomer® L 206 S, Poly(L-lactide), ester terminated
Szinonimák:
PLL
About This Item
Javasolt termékek
form
granular
Minőségi szint
lebomlási időtartam
>3 years
viszkozitás
0.8-1.2 dL/g, 0.1 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
átmeneti hőmérséklet
Tm 180-185 °C
Tg 60-65 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.