Fontos dokumentumok
P1566
Poly(L-lactide)
mol wt 85,000-160,000
Szinonimák:
Lactel® B6002-2
About This Item
Javasolt termékek
form
pellets
Minőségi szint
molekulatömeg
85,000-160,000
szín
faint beige to beige
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(O)=O
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.