Merck
B42985
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dimethylamino)-2-propanol
97%
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diamino-2-propanol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4422 (lit.)
sűrűség
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)